Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Eritromicina, 98 %
Catalog Number p-126348
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
114-07-8
C37H67NO13
733.94
MFCD00084654
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
12560
CHEBI:42355
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-diona
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
114-07-8
C37H67NO13
733.94
MFCD00084654
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
12560
CHEBI:42355
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-diona
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
La eritromicina (eritrocina), número de CAS 114-07-8, es un antibiótico de amplio espectro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La eritromicina es un antibiótico macrólido que funciona al unir la subunidad ribosomal 50S e inhibir la formación de polipéptidos
•La eritromicina se aisló de Saccharopolyspora erythraea
Aplicaciones
• La eritromicina se puede utilizar para interrumpir el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas
• Se ha demostrado que la eritromicina tiene efectos motores en el sistema gastrointestinal y se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre la migración de la actividad compleja motora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (-)-Erythromycin
Tipo (-)-Erythromycin
Nombre de nota 98%
Forma física Polvo
Punto de fusión 138.0°C to 140.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice Merck 15, 3739
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.94
Rotación específica −74.50° (20°C c=2,ethanol)
Porcentaje de pureza 98%
Agua 6.5% max. (K.F.)
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g