missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Erlenmeyer
Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL
Marca: Afora™ V57736
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL
Especificaciones
1000 mL |