missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Erlenmeyer
Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL
Marca: Afora™ 39
Detalles adicionales : Peso : 0.02070kg
Descripción
Matraz Erlenmeyer Afora, capacidad:50 mL
Especificaciones
250 mL |