Learn More
Cole-Parmer™ Portaobjetos Erie Scientific™ Microsoft
Los portaobjetos Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Microsoft tienen esquinas recortadas y una superficie de escritura para un etiquetado sencillo.
Marca: Cole-Parmer™ 48520-05
110.05 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.65700kg
Descripción
- Reduzca considerablemente las posibilidades de cortarse el dedo o rasgarse un guante cuando utilice estos portaobjetos.
- Las esquinas recortadas mantienen la muestra alejada de los bordes del portaobjetos: ideales para hacer frotis
- Los portaobjetos cuentan con unas dimensiones de 75 × 25 mm y 1 mm de grosor.
- Disponible en una sola gruesa (144 portaobjetos).
- Los portaobjetos Superfrost proporcionan una superficie de escritura blanca opaca y resistente a productos químicos para facilitar el etiquetado.
Especificaciones
SuperFrost | |
75 mm | |
Recortada | |
75 x 25 mm |
1 mm | |
25 mm | |
144/Paq. |