Learn More
Sartorius Equipos y accesorios para soportes de filtros de vacío
Elija los mejores accesorios para complementar sus aplicaciones de filtración. El equipo y accesorios Sartorius para soportes de filtros de vacío incluyen un conjunto de soporte de filtro de vacío completamente de vidrio junto con un tubo, una bomba de mano con manómetro, una válvula de 3 vías, un tapón de 3 vías y un conector de acero inoxidable.
Marca: Sartorius 16623
20.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21897" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15300kg
Descripción
Equipos y accesorios para la filtración en vacío- Conjunto de soporte de filtro de vacío esterilizable en autoclave de vidrio
- Adecuado para filtros de membrana con un diámetro de 50 o 47 mm
- Incluye un embudo de vidrio, base y matraz, abrazadera metálica, y soporte de filtro de frita de vidrio
- El matraz resistente al vacío con borde de vidrio no esmerilado evita la contaminación durante el vertido
- Manguera de vacío de goma
- Manguera de goma de pared gruesa para conectar los componentes del sistema
- la manguera de 100,6 cm es útil para varios tamaños de boquillas de manguera
- Válvula de 3 vías
- Se utiliza con una jeringa para generar el vacío necesario para filtración
- Ideal cuando un generador de vacío eléctrico instalado permanentemente no está disponible
- Bomba de vacío portátil con indicador
- Bomba de PVC manual con indicador de vacío y palanca de liberación de vacío
- Incluye 60 cm de tubo de plástico transparente
- Crea hasta un 80 % de vacío dentro y fuera del laboratorio
- Toma de 3 vías
- Grifo de acero inoxidable para uso con sistema de filtración multiramificación
- Proporciona un control de vacío independiente para cada embudo
- Rosca al conector Luer Lock
- Conector métrico de acero inoxidable
- Incluye conexiones de rosca macho de 12 x 1 mm a Luer Lock macho
Especificaciones
Boquilla de manguera | |
Para soportes de filtro de vacío y sistemas de colector | |
No estéril | |
1 unidad |
No | |
Goma | |
Componentes del sistema de conexión, como matraces de aspiración, bombas de vacío, etc. | |
Manguera de vacío de caucho |