Learn More
Eppendorf™ Recargas de puntas de pipeta epTIPS™
Utilice este sistema de recarga para trabajar de manera fiable en un laboratorio de biología molecular. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permiten una manipulación sin contaminación de las bandejas de recarga. Las tapas de plástico protegen las bandejas del contacto directo durante la transferencia a la caja de trabajo.
en la oferta
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Formato | Recarga |
Para utilizar con (equipo) | Pipeteador Eppendorf™ |
Línea de productos | epT.I.P.S. |
Descripción
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettor Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
- El sistema de recarga consta de una caja de trabajo esterilizable en autoclave, la epTIPS Box, y cómodas bandejas de recarga, las epTIPS Reloads
- En comparación con las cajas desechables estándar, el volumen total de residuos se ha reducido considerablemente para solucionar los problemas medioambientales
- Todos los componentes son 100 % reciclables
- La resistente caja garantiza una base estable, ideal para trabajar con pipetas multicanal
- Las recargas se pueden esterilizar en autoclave en su envase y guardarse para uso futuro, lo que reduce la necesidad de usar varias cajas de recarga
- Bandeja con codificación por colores para una identificación fácil del volumen y su asociación con la pipeta Eppendorf correspondiente
- También disponible en grado PCR*, libre de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR*
- Conformidad con IvD
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Recarga | |
Pipeteador Eppendorf™ | |
epT.I.P.S. |