Learn More
Eppendorf™ Puntas con filtro doble epTIPS™
Utilice estas puntas de pipeta para la recuperación completa de muestras y realizar un pipeteo rápido. Las puntas con filtro doble epTIPS™ ofrecen un filtro de dos fases para proteger contra la contaminación. Las dos capas de filtro fabricadas de un material hidrófobo y flexible encajan a la perfección en el cono de la punta y retienen casi el 100 % de todos los aerosoles y biomoléculas.
en la oferta
Especificaciones
filtradas por | Sí |
---|---|
Esterilidad | Sí |
Declaraciones de limpieza | Limpio para PCR |
Compatibilidad | Universal Fit Pipettor |
Estilo de punta | Puntas con filtro doble |
Descripción
Use these pipette tips for full sample recovery and quick pipetting. epTIPS™ Dual Filter Tips offer a two-phase filter for contamination protection. The two filter layers made of flexible, hydrophobic material, fit perfectly in the tip cone and retain near 100% of all aerosols and biomolecules.
Las puntas constan de una exclusiva barrera protectora de filtro de dos fases fabricada con polietileno hidrófobo:- La capa azul superior proporciona una protección muy efectiva contra aerosoles pequeños y biomoléculas (ADN)
- La capa inferior actúa como filtro previo y protege eficazmente contra aerosoles de mayor tamaño, caídas, salpicaduras y cantidades mayores de líquidos
- La combinación de ambas capas proporciona una eficiencia única contra contaminantes en aerosol
- Todas las ep Dualfilter T.I.P.S.™ son de grado PCR* (sin ADN humano, ADNasa, ARNasa, inhibidores de PCR*) y estériles (según las normas USP, DAB, Ph. Eur.) para satisfacer los requisitos concretos de los laboratorios de biología molecular
Especificaciones
Sí | |
Limpio para PCR | |
Puntas con filtro doble |
Sí | |
Universal Fit Pipettor | |
Pipeta |