Learn More
Eppendorf Caja para epTIPS, caja reutilizable
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
38.55€ - 51.35€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Modelo | epTIPS |
Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Código de color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Código de color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17332890
|
Eppendorf
0030076125 |
De 0,1 to 10 µl | Gris oscuro | 96 puntas/caja |
43.60€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17342890
|
Eppendorf
0030076133 |
De 0,1 to 20 µl | Gris medio | 96 puntas/caja |
43.60€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17352890
|
Eppendorf
0030076141 |
De 0,5 to 20 µl | Gris | 96 puntas/caja |
38.55€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17362890
|
Eppendorf
0030076150 |
De 2 to 200 µl | Amarillo | 96 puntas/caja |
38.55€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17372890
|
Eppendorf
0030076168 |
De 20 to 300 µl | Naranja | 96 puntas/caja |
38.55€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17382890
|
Eppendorf
0030076176 |
De 50 to 1000 µl | Azul | 96 puntas/caja |
38.55€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17392890
|
Eppendorf
0030076184 |
De 50 to 1250 µl | Verde | 96 puntas/caja |
43.60€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17302900
|
Eppendorf
0030076192 |
De 50 to 1250 µl | Verde oscuro | 96 puntas/caja |
44.25€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17312900
|
Eppendorf
0030076206 |
De 0,25 a 2,5 ml | Rojo | 48 puntas/caja |
51.35€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17322900
|
Eppendorf
0030076214 |
De 0,1 a 5,0 ml | Color morado | 24 puntas/caja |
45.80€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Transferencia libre de contaminación de las bandejas a la caja de trabajo estable
- Sistema optimizado para uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de color para una identificación simple de las puntas y de la pipeta
- Las puntas se pueden colocar en la pipeta desde las bandejas de recarga
- Las cajas y bandejas son esterilizables en autoclave a 121°C
- epT.I.P.S. Box y epT.I.P.S. Set disponibles en Eppendorf Quality
Especificaciones
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Calidad Eppendorf™ | |
Consumibles | |
epT.I.P.S.™ |
Incolora | |
epTIPS | |
Caja | |
Sí | |
Polipropileno |