Learn More
EPPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Poly Bottle
Especificaciones
Absorbancia | 0.1 max. at 280nm |
Nombre del producto químico o material | EPPS |
CAS | 16052-06-5 |
Punto de fusión | 237°C |
Color | White |
pH | 5.0 to 6.0 |
Forma física | Powder or Solid |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.5 % |
Fórmula molecular | C9H20N2O4S |