Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas. Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos. Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
Marca: Eppendorf™ 4861000040
Detalles adicionales : Peso : 0.68850kg
Descripción
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
- Pipetas electrónicas monocanal, de 8 y 12 canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido de 0,5 µl a 10 ml
- Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
- Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
- Balancín multifuncional
- Dial de selección
- Expulsor innovador
- Ángulo de visualización ergonómico
- Asa cómoda
- Potente batería recargable
- Concepto de carga flexible
- Cono de punta accionado por resorte (excepto para 5 y 10 ml)
- Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
Especificaciones
±3% a ±3μL/100μL, ±1% a ±5μL/500μL, ±0,6% a ±6μL/1000< | |
1000μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
1000 μL epT.I.P.S.™ Punta de pipeta | |
Xplorer™ | |
De 50 a 1000 μL | |
1000μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
1μL | |
8 | |
5°C a 40°C |
Iones de litio | |
Azul | |
1 | |
Pipeta electrónica | |
Ergonómico | |
Balancín multifunción, cono de puntas con resorte, batería y cargador | |
Sí | |
41°F a 104°F |