Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™ plus
Con un diseño y sistema operativo intuitivos para ofrecer simplicidad, precisión y reproducibilidad
Marca: Eppendorf™ 4861000830
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
Con un sistema operativo intuitivo y un diseño que ofrecen simplicidad, precisión y reproducibilidad
- Concepto de funcionamiento intuitivo para un trabajo rápido y sencillo
- Los modos de aplicación predefinidos e inteligentes facilitan el trabajo diario
- El marcador de selección indica el modo actual de un solo vistazo
- Pantalla a color en nueve idiomas
- Asa ergonómica y ángulo de visualización cómodo para todos los usuarios
- Potente batería recargable
- Cono de punta de carga por resorte para un ajuste de punta reproducible
Especificaciones
Lithium-ion | |
300μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
Xplorer™ Plus | |
Pipeta electrónica | |
LCD | |
10 Pipetting modes, pipetting history, password protection, a service indicator and the ability to program multiple modes in a sequence for custom applications | |
320 mm | |
100 mm |
5 a 100 μL | |
12 | |
Yes | |
De 50 to 1200 μl | |
Ergonomic | |
1 unidad | |
160 mm |