Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well Microbiology PCR Plates
Sterile, individually blistered, for all applications that need ultimate purity or certified absence of bacterial DNA
Marca: Eppendorf™ 0030129318
Detalles adicionales : Peso : 0.38700kg
Descripción
- Pared extremadamente delgada para una transferencia de calor óptima en la muestra
- Sólido y resistente al par
- Tolerancia entre pocillos mejorada
- Unión mínima de ADN, ARN y enzimas
- Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
- Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR†.
Placas con faldón
- Compatibles con sistemas automatizados
- Faldón para etiqueta o código de barras
- Se adapta a la mayoría de termocicladores y el secuenciador de capilares MegaBACE™
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127.76 ×85,47 mm ±0,25 mm)
- Apilable
- Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
- El diseño de perfil bajo mejora la eficacia de la PCR y permite la máxima eficiencia para volúmenes de muestra pequeños
- 150μVolumen de pocillo de l (cuando se utiliza con tiras de tapones)
- Ideal para PCR cuantitativa en tiempo real
- Apto para la mayoría de los termocicladores
- Volumen de pocillo de 250 μl (cuando se utiliza con tiras de tapones)
† Certificado, procedimientos de prueba e información detallada disponible previa solicitud.
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Con faldón | |
150 μl | |
Estéril | |
10/paq. | |
Transparente |
Sin ADN genómico humano, ADNasa ni ARNasa | |
8 x 12 | |
Azul | |
Polipropileno | |
96 | |
Aplicaciones de RT-PCR | |
Sí |