Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5.0 ml. Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
Marca: Eppendorf™ 0030119606
Detalles adicionales : Peso : 0.78300kg
Descripción
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5,0 ml.Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
- El fondo cónico permite el uso de los adaptadores y las gradillas existentes
- Fabricados con polipropileno transparente para facilitar la visibilidad de sedimentos
- Sin agentes plastificantes, biocidas o de liberación de moho
- Se minimiza la evaporación de las muestras durante la incubación y el almacenamiento por medio del sellado preciso que ofrece el tapón
- El tapón lleva incorporadas unas bisagras para evitar que se abra accidentalmente a temperaturas de entre − 86 °C y 80 °C
- Estabilidad de centrifugación de hasta 25.000 × g que evita la rotura del tubo
Aplicaciones
- Fácil procesamiento de muestras de hasta 5 ml
- Altos rendimientos en el aislamiento de ADN, especialmente con muestras con cantidades limitadas de material de origen
- Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras.
- El acceso más sencillo a las muestras reduce el riesgo de contaminación
- Preparación de mezclas maestras y tampones
- Menos espacio de almacenamiento necesario
- Lisis segura de células y tejidos.
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
Bolsa | |
Sí | |
Cónico | |
Microcentrifuge Tube | |
Apto para análisis forenses de ADN |
5 mL | |
4 x 50 | |
No estéril | |
0.169 oz. | |
Sin tapón de rosca | |
25000 x g |