Learn More
Eppendorf™ Accesorio para Thermomixer™ R, bloques Thermoblock
Click to view available options
Admite:
8 x 5,0 mL
Para utilizar con (equipo):
Tubos Eppendorf
Descripción
Estos termobloques intercambiables para el Thermomixer R y ThermoSat proporcionan una excelente flexibilidad. La gama de aplicaciones potenciales se amplía significativamente gracias al soporte para portaobjetos y micromatices, además de una amplia gama de tamaños de tubos.
- Los termobloques blindados son seguros al contacto
- El intercambio eficiente simplifica el funcionamiento
- Los tubos son visibles durante el funcionamiento y fácilmente accesibles
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Tubos Eppendorf |
Admite | 8 x 5,0 mL |
Tipo | Accesorio, bloque |
Para utilizar con (aplicación) | Para 8 tubos Eppendorf de 5 ml |
Incluye | No aplicable |