Learn More
Eppendorf™ Pipetas serológicas estériles
Pipetas de un solo uso para aspirar y dispensar líquidos mediante pipeteadores manuales y electrónicos. Las pipetas serológicas estériles Eppendorf™ están calibradas para soplado. Están codificadas por colores según el tamaño para permitir una identificación rápida y sencilla.
114.00€ - 280.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Graduado | Sí |
Tipo | Pipeta serológica |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15240775
|
Eppendorf™
0030127692 |
1 ml | 0,01 mL | ±0,02 ml |
159.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15250775
|
Eppendorf™
0030127706 |
2 ml | 0,02 mL | ±0,04 ml |
134.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15260775
|
Eppendorf™
0030127714 |
5 ml | 0,1 ml | ±0,1 ml |
114.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15270775
|
Eppendorf™
0030127722 |
10 ml | 0,1 ml | ±0,2 ml |
128.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15280775
|
Eppendorf™
0030127730 |
25 ml | 0,2 ml | ±0,5 ml |
120.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15290775
|
Eppendorf™
0030127749 |
50 ml | 0,5 ml | ±1 ml |
280.00€
paquete de 160 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Graduaciones precisas superpuestas sobre el material de pipeta ultratransparente para facilitar la lectura de volumen
- Envasadas individualmente para garantizar una calidad máxima y uniforme
- Codificación por colores para facilitar la identificación de tamaños
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí | |
Pipeta serológica | |
Sí |