Learn More
Eppendorf™ Rotores para centrífuga 5427 R
Antiaerosol con QuickLock Eppendorf™
525.00€ - 975.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor de centrífugas 5427R |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Eppendorf QuickLock™ 5427 R |
Código de producto | Marca | Incluye | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13443396
|
Eppendorf™
5409702009 |
Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™ | 24 recipientes de 1,5/2 ml |
790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13473396
|
Eppendorf™
5409706004 |
Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™ | 30 recipientes de 1,5/2 ml |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13453396
|
Eppendorf™
5409710001 |
Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™ | 48 recipientes de 1,5/2 ml |
850.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15148354
|
Eppendorf™
5409700006 |
Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™ | 12 tubos Eppendorf de 5 ml |
975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13463396
|
Eppendorf™
5409708007 |
Tapa de rotor | 30 recipientes de 1,5/2 ml |
525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13483396
|
Eppendorf™
5409704001 |
Tapa de Eppendorf QuickLock™ hermética a aerosoles | 24 recipientes de 1,5/2 ml |
935.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13403406
|
Eppendorf™
5409714007 |
Tapa de rotor de plástico | 48 tubos para PCR de 0,2 ml |
640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13493396
|
Eppendorf™
5409712004 |
Tapa de rotor | 48 recipientes de 1,5/2 ml |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn. This not only saves you time during every day use, it also takes repetitive stress off your wrist.Especificaciones
Rotor de centrífugas 5427R | |
Eppendorf QuickLock™ 5427 R |