Learn More
Eppendorf™ Paquetes de pipetas Reference™ 2: oferta de solicitud de paquete
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes. Disponibles en envases de tres, cuatro y seis unidades.
930.00€ - 2025.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Número de canales | 1 |
Código de producto | Marca | Incluye | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15763499
|
Eppendorf™
4924000916 |
Tres micropipetas de volumen ajustable: 2-20 μl/amarillo, 20-200 μl, 100-1000 μl | 2 to 20, 20 to 200, 100 to 1000 μL |
930.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15753499
|
Eppendorf™
4924000908 |
Tres micropipetas de volumen ajustable: 0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl | 0.5 to 10, 10 to 100, 100 to 1000 μL |
930.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15773499
|
Eppendorf™
4924000924 |
Tres micropipetas de volumen ajustable: 0,1-1 ml, 0,5-5 ml, 1-10 ml | 100 to 1000 μL, 0.5 to 5 mL, 1 to 10 mL |
930.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17894601
|
Eppendorf™
4924000940 |
6 pipetas: 0,1 – 2,5 µl, 0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl (amarillo), 10 – 100 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl | 0,1 - 2,5 μl, 0,5 - 10 μl, 2 - 20 μl (gelb), 10 - 100 μl, 20 - 200 μl, 100 - 1000 μl |
2025.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
- Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
- Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
- Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Funcionamiento con un solo botón
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 |