Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips Advanced™: puntas estándar de calidad Eppendorf
Utilice estas puntas para un manejo cómodo al tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta estándar Eppendorf Combitips advanced™ se han optimizado para satisfacer los exigentes requisitos de un laboratorio moderno y se ofrecen en tres grados diferentes de pureza para admitir cualquier aplicación.
113.00€ - 146.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Colorless |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Formato | Bulk, Bagged |
Estilo de punta | Longitud extendida, Desplazamiento positivo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12644587
|
Eppendorf™
0030089405 |
0,1 ml |
113.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12684587
|
Eppendorf™
0030089413 |
0,2 ml |
113.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12674587
|
Eppendorf™
0030089421 |
0,5 ml |
113.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12654587
|
Eppendorf™
0030089430 |
1 ml |
113.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12664587
|
Eppendorf™
0030089448 |
2,5 ml |
113.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12694587
|
Eppendorf™
0030089456 |
5 ml |
113.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12657636
|
Eppendorf™
0030089464 |
10 ml |
113.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12604597
|
Eppendorf™
0030089472 |
25 ml |
133.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12624597
|
Eppendorf™
0030089480 |
50 ml |
146.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
- Las Combitips advanced son los componentes de sistema ideales para todas las Eppendorf Multipettes
- Los 9 tamaños de volumen (de 0.1 a 50 ml) ofrecen un intervalo máximo de volúmenes de dispensación con incrementos mínimos de hasta 100 nanolitros en función de la Combitip utilizada–
- Las Combitips alargadas en volúmenes de 2.5 ml, 5.0 ml y 10 ml permiten llegar al fondo de la mayoría de los recipientes de laboratorio comunes
- Una codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las Combitips deseadas
Especificaciones
No estéril | |
Not Autoclavable | |
Longitud extendida, Desplazamiento positivo | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
CombiTips™ Advanced™ | |
Certified Quality |
Colorless | |
Bulk, Bagged | |
Single-use | |
Sí | |
Polypropylene |