Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores con orificios de 15 ml
Para centrífugas con rotores para tubos cónicos de 15 ml
Marca: Eppendorf™ 5820732008
Detalles adicionales : Peso : 0.07500kg
Description
- Adaptadores para rotores con orificios de 15 ml
- Admite tubos cónicos de 5 ml
- Disponibles en packs de 8
Spécification
Adaptador | |
Tubo Eppendorf™ de 5 ml para rotor de centrífuga de alta velocidad | |
Adaptadores para rotores con orificios de 15 ml |