Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor A-4-38
Para cestillos redondos y rectangulares
99.05€ - 104.00€
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Para utilizar con (equipo) A-4-38
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15244546
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
5702763004
9 tubos de 5 ml
104.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
15138354
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
5702733008
1 tubo cónico de 5 ml
99.05€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • For use with Centrifuge 5702/ 5702 R/5702 RH and A-4-38 Rotor
  • Designed to meet the requirement of low- to mid-throughput clinical research and cell culture labs.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
A-4-38