Learn More
Eppendorf™ Cestillos redondos de 750 ml para rotor S-4-104
En paquetes de dos o cuatro
980.00€ - 1865.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4-104 para centrífuga 5810/5810R |
---|---|
Capacidad | 750 mL |
Color | Azul |
Tipo de recipiente | Cestillo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13296599
|
Eppendorf™
5820742003 |
2/paq. |
980.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13206609
|
Eppendorf™
5820741007 |
4/paq. |
1865.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Available in packs of two or four
Especificaciones
Rotor S-4-104 para centrífuga 5810/5810R | |
750 mL | |
Azul | |
Cestillo |