Learn More
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo Series 5804/5810 de 48 x 2 ml
Con tapa antiaerosol
1580.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
---|---|
Incluye | Tapa del rotor QuickLock™ hermética a los aerosoles |
Código de producto | Marca | Capacidad | Para utilizar con (equipo) | RCF máx. | Vel. máx | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Para utilizar con (equipo) | RCF máx. | Vel. máx | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15118364
|
Eppendorf™
5820765003 |
20 x 5 mL | Centrífugas 5804/5804R y 5810/5810R | 20.913 x g | 13.100 rpm |
1580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12886233
|
Eppendorf™
5820760001 |
48 x 1,5/2 ml | Centrífuga 5804/5810 | 19.803 x g | 13.000 rpm |
1580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Capacidad: 96 ml
- Velocidad máx./RCF: 13,000 rpm/19,083 x g
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo | |
Tapa del rotor QuickLock™ hermética a los aerosoles |