Learn More
EPHA4 Recombinant Human Protein
EPHA4 Recombinant Human Protein
632.00€ - 1826.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004429.1 |
---|---|
Concentración | 0.46mg/mL |
Peso molecular | 59.7kDa |
Nombre | EPHA4 Recombinant Human Protein |
Requisitos de almacenamiento | –80°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11543487
|
Invitrogen
PV3651 |
10μg |
632.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13437397
|
Invitrogen
PR6419A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
EPHA4 belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediated developmental events, particularly in the nervous system.Especificaciones
NP_004429.1 | |
59.7kDa | |
–80°C | |
1 Each | |
EPHA4 Recombinant Human Protein | |
Amino acids 616-887 | |
230nmoles of phosphate transferred to poly [Glu, Tyr] 4:1 substrate per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 2μg/mL | |
GST Tag | |
85% by SDS-PAGE |
0.46mg/mL | |
EPHA4 Recombinant Human Protein | |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures | |
EPHA4, HEK8 | |
EPHA4 was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 12.5mM NaCl, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 200μg/mL poly [Glu, Tyr] 4:1 substrate and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C | |
EPHA4 Recombinant Human Protein | |
Human | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.