Learn More
Day Impex™ Recipientes de acero esmaltado
Safely store and transport liquid gases. Day Impex™ Enamelled Steel Container is specially designed for laboratory, hospital, and industrial use.
Marca: Day Impex™ 200011
Detalles adicionales : Peso : 1.62000kg
Descripción
- Seguro para usarlo con todos los gases líquidos e ideal para trampas frías
- Atractivo recipiente exterior de acero esmaltado con horno azul
Especificaciones
Con tapa y asa | |
Utilizar para gas líquido o como trampa de frío | |
228 mm | |
116mm | |
1L |
85 mm | |
185 mm | |
185 mm | |
Acero esmaltado |