Learn More
Electrothermal™ Manta de extracción de 6 posiciones con agitación serie EMEA
Calienta varias matraces de fondo redondo de forma simultánea con la funcionalidad añadida de agitación magnética. La manta de extracción de 3 posiciones con agitación serie EMEA Electrothermal™ incluye una caja ventilada con un flujo de aire único para garantizar que la caja exterior permanezca segura al tacto.
Marca: Electrothermal™ 03076-37
Detalles adicionales : Peso : 33.00000kg
Descripción
- Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica
- Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm de diámetro
- Capacidad de matraz de fondo redondo de 100 ml a 1000 ml en todas las posiciones
- La cubierta superior de polipropileno y las superficies externas están recubiertas de polvo, lo que proporciona una buena resistencia química general
- El elemento de calentamiento en bovina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia térmica y soporte
- Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad
- Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
- Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
- Permite la mezcla y el calentamiento simultáneos de la solución
- Proporciona velocidades de agitación de entre 50 y 1000 rpm
- Un único control de agitación actúa sobre cada conjunto de tres cavidades.
Especificaciones
6 × 100 ml | |
230 V | |
6 cavidades | |
500 W | |
450 °C |
270 x 1210 x 110 mm | |
Parte superior de polipropileno/aluminio con revestimiento de polvo | |
De 50 a 1000 r. p. m. | |
10,1kg | |
50/60 Hz |