Learn More
Merck Filtros centrífugos Ultrafree™-MC
Filtro centrífugo ideal para extracción de proteínas, purificación de proteínas y preparación de muestras. El filtro centrífugo Ultrafree-MC es un filtro desechable de un solo uso.
Marca:  Merck UFC30LG25
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10065331
  • 272.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtro centrífugo ideal para extracción de proteínas, purificación de proteínas y preparación de muestras.El filtro centrífugo Ultrafree-MC es un filtro desechable de un solo uso.
Los dispositivos centrífugos Ultrafree™-MC (0,5 ml) y Ultrafree™-CL (2 ml) son filtros desechables de un solo uso que se utilizan para eliminar partículas de soluciones biológicas acuosas. Estos dispositivos están disponibles en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0,1 a 5,0 µm) para una filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible. También hay disponibles unidades preesterilizadas. Se utiliza en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y tubos de 15 ml (–CL).
  • Cinco tamaños de poro diferentes de 0,1 a 5,0 µm
  • También hay disponibles unidades preesterilizadas
  • Filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible
  • Se utiliza con rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml
Aplicaciones
  • Para la eliminación de partículas y precipitados de soluciones acuosas y algunas muestras basadas en disolventes
  • Ideal para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínas
Especificaciones
Especificaciones
0,2 μm
0,2 cm2
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,4 ml
10,6 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Para la eliminación de partículas y precipitados de soluciones acuosas y algunas muestras basadas en disolventes
Filtros para centrífuga
45 mm