Learn More
Merck Almohadilla absorbente gruesa, 34 mm
Las almohadillas de soporte de celulosa aumentan la velocidad de flujo y el rendimiento
Marca: Merck AP30034P0
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las almohadillas de soporte de celulosa se utilizan para reforzar los filtros de los monitores Millipore para el análisis de contaminación. Cuando están saturados con medio de crecimiento, también se pueden utilizar para cultivar microorganismos en membranas. Para aumentar el caudal y el rendimiento, nuestros separadores de malla tejidos se pueden colocar entre los filtros en una filtración en serie para evitar que el filtro de criba de salida in.cegue in. Los poros del filtro de entrada. Características y ventajas •Evite daños en la membrana durante condiciones de alta presión o flujo rápido •Los separadores permiten combinar varias etapas de filtración en un solo paso de proceso, lo cual ahorra tiempo Aplicaciones: Monitorización del aire, monitorización ambiental, monitorización de la contaminación por aerosolesEspecificaciones
Blanco | |
Almohadilla absorbente gruesa | |
1,33 in |
Celulosa | |
Se utiliza para reforzar los filtros en los monitores de análisis de contaminación y el cultivo de microorganismos en membranas | |
3,4 cm |