Learn More
Merck Dispositivos por presión estériles Sterivex
Minimice el riesgo de contaminación en la solución filtrada gracias al diseño de dispensación directa. Los dispositivos por presión estériles EMD Millipore Sterivex son unidades listas para usar que filtran soluciones con volúmenes de 100 a 2000 ml. Disponibles en una gran variedad de accesorios, tamaños de poro y tipo de membrana.
Marca:  Merck SVGVB1010
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10258280
  • 219.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Minimice el riesgo de contaminación en la solución filtrada gracias al diseño de dispensación directa.Los dispositivos estériles accionados por presión Sterivex son unidades listas para usar que filtran soluciones con volúmenes de 100 a 2000 ml.Disponibles en una gran variedad de accesorios, tamaños de poro y tipo de membrana.
  • Las unidades de filtro Sterivex funcionan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes a presión. Eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
  • Las unidades Sterivex están diseñadas para dispensar prácticamente en cualquier recipiente de almacenamiento. Los dispositivos están disponibles con diferentes conexiones de salida (consulte la tabla).
  • Las unidades de filtro Sterivex pueden procesar volúmenes de hasta 1000 ml o 2000 ml, según el tipo de membrana que se utilice en el dispositivo. Se ofrece una selección de tres membranas diferentes.
  • Esterilice los volúmenes de hasta 1000 ml o 2000 ml con unidades de filtro Sterivex™ accionadas por presión (la capacidad depende del tipo de membrana utilizada en el dispositivo). Con tres opciones de membrana diferentes y una gran variedad de opciones de conexión de salida, Sterivex™ los filtros pueden adaptarse prácticamente a cualquier flujo de trabajo y dispensarse en casi cualquier contenedor de almacenamiento. Los filtros Sterivex™ funcionan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes a presión y eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
Características y ventajas:
  • Funciona con una gran variedad de dispositivos de presión, como jeringas, bombas peristálticas y recipientes a presión
  • Está disponible con varios tipos de membrana para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones con capacidades de hasta 2 l
Aplicaciones:
Esterilización de soluciones acuosas
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Copoliéster
0,22 μm
10 cm2
Flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas
10/paq.
Campana de llenado
45 °C
100 mL
8,5 cm
5,4 cm
Luer-Lock hembra con ventilación anterior
Durapore™
PVDF
Estéril
≥ 650 ml/min (a 0,7 bar 25 °C)
45 psi
Campana de llenado
113 °F
Filtros para frascos
3,3 in
2,12 in
5,4 cm