Learn More
Merck Unidades de filtro de vacío desechables estériles Steriflip™
Rendimiento y comodidad, todo en uno. Las unidades de filtración en vacío desechables estériles Merck Millipore™ Steriflip™ utilizan el vacío para recoger el filtrado.
322.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Conectores | Rosca de doble hélice con puerto de vacío |
Desechables | Sí |
Material | Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)/polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10308522
|
Merck
SE1M179M6 |
PVDF | 0,22 μm |
322.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10541543
|
Merck
SE1M003M00 |
PVDF | 0,45 μm |
322.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Rendimiento y comodidad, todo en uno. Las unidades de filtración en vacío desechables estériles Steriflip™ utilizan el vacío para recoger el filtrado.
Conecte la unidad Steriflip a un tubo para centrífuga de 50 ml que contenga la muestra, déle la vuelta, aplique vacío y, a continuación, recoja el filtrado en el tubo para centrífuga de 50 ml (filtrado) suministrado.
- Esterilizadas por radiación gamma
- Elija entre membranas de PES o PVDF con una gran variedad de tamaños de poro
- Utilice las membranas de 0,22 μm para esterilizar medios de cultivo tisular, medios microbiológicos y otras soluciones biológicas
- La membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express™ proporciona un flujo rápido y una baja unión de proteínas
- La membrana de PVDF (fluoruro de polivinilideno) Durapore™ proporciona una aclarado con un muy bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas; no es compatible con DMSO
Información de órdenes
Diámetro de rosca: 40 mm
Especificaciones
Transparente | |
Sí | |
Estéril | |
Aclarado con bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas | |
Paquete de 25 | |
5,43 in | |
4 cm |
Rosca de doble hélice con puerto de vacío | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)/polipropileno | |
7 cm2 | |
25Pack | |
50 mL | |
13,8 cm | |
6,4 cm |