Learn More
Merck Piezas de repuesto para sistema de filtro de vacío aséptico Sterifil™ de 47 mm
Se utiliza para aplicaciones generales de filtración y filtración de muestras para análisis de contaminación biológica o por partículas
Marca: Merck XX1104703
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Pantalla de soporte de polipropileno MilliporeSigma, para uso con:Para Swinnex 47, Área de superficie:Pantalla de soporte, filtro de 47 mm de diámetro, polipropileno, para Swinnex 47
Para su uso con sistemas asépticos Sterifil™Información de órdenes
Soporte y embudo Sterifil disponibles por separado (sin matraz receptor ni tapa) para su uso con matraz de filtración en vacío de 1 l estándar o colector de varios puestos
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sistema aséptico Sterifil | |
No estéril |
Cubierta de embudo | |
Cubierta de embudo de polisulfona | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |