Learn More
Merck SteriCap PLUS
Para esterilización aséptica ultrarrápida de 2 a 10 l mediante filtración al vacío
Marca: Merck SCGPCAPRE
272.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.93600kg
Descripción
El dispositivo de filtro para parte superior de frasco universal Stericap™ PLUS junto con la membrana Millipore Express™ PLUS proporcionan una filtración en vacío rápida y un bajo nivel de unión de proteínas sin necesidad de un prefiltro en la mayoría de los casos. Filtra rápidamente, sin obstrucciones, incluso soluciones viscosas típicas de los medios que contienen suero. Este dispositivo no citotóxico ni pirogénico se puede utilizar para llenar cualquier frasco de vacío u otro recipiente con un diámetro interior del cuello de 20 a 67 mm. Esto permite la máxima versatilidad, capacidad, velocidad y eficiencia de flujo cuando hay que filtrar volúmenes más grandes en recipientes con aberturas de varios tamaños.
Características & Ventajas:
- Membrana Millipore Express™ PLUS, para obtener caudales más rápidos y un nivel bajo de unión de proteínas
- Se adapta a cualquier frasco de vacío de 20 a 67 mm de diámetro para obtener la máxima flexibilidad
- Gran capacidad de volumen para pasos de preparación más grandes y menos frecuentes
- Botón de control de flujo sencillo para que el filtro se pueda transferir fácilmente de un frasco a otro sin apagar el vacío
- Sin contaminantes citotóxicos y pirogénicos para un cultivo celular robusto y aplicaciones posteriores sensibles
Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas, preparación de medios, preparación de tampones
Especificaciones
Transparente | |
Sí | |
Estireno, polipropileno, polietileno | |
0,22 μm | |
40 cm2 | |
10Pack | |
Parte superior del frasco universal | |
45 °C | |
150 mL | |
7,6 cm | |
10 cm |
Tubo dentado | |
Express PLUS™ | |
PES | |
Estériles | |
Para esterilizar medios y aditivos de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas con el fin de evitar el bloqueo del aire del filtro y para filtración de laboratorio | |
Parte superior del frasco universal | |
113 °F | |
Filtros para frascos | |
2,99 in | |
10 cm | |
7,3 cm |