Learn More
Merck Filtros de membrana reforzados
No contienen amianto ni fibra de vidrio
110.00€ - 270.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Polímeros de éster de celulosa |
Tamaño de poro | 0,5 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Caudal | Grado | Particle Retention | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Caudal | Grado | Particle Retention | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10052233
|
Merck
RW0309000 |
9 cm | 50 ml/min/cm2 | RW03 | 0,45 µm |
206.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10688833
|
Merck
RW0609000 |
9 cm | 150 ml/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
235.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10340842
|
Merck
RW1904700 |
4,7 cm | 260 ml/min/cm2 | RW19 | 1,2 µm |
113.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10307703
|
Merck
RW1914250 |
14,2 cm | 260 ml/min/cm2 | RW19 | 1,2 µm |
240.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10268761
|
Merck
RW0304700 |
4,7 cm | 50 ml/min/cm2 | RW03 | 0,45 µm |
110.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10012283
|
Merck
RW0604700 |
4,7 cm | 150 ml/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
110.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11526415
|
Merck
RW0614250 |
14,2 cm | 150 ml/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
270.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Fabricados con polímeros microporosos homogéneos de ésteres de celulosa formados en torno a una red de poliéster. Disponibles en tres grados.
- Los filtros RW03 ofrecen la máxima eficacia de retención en la clarificación submicrométrica; también se pueden utilizar como prefiltros para filtros de 0.2 a 0.45 μm
- Los filtros RW06 y RW19 proporcionan una menor eficacia de retención que la serie RW03 en la clarificación submicrométrica
- Los filtros RW06 también se pueden utilizar como prefiltros para filtros de 0.45 a 0.8 μm
- Los filtros RW19 son aptos como prefiltros para filtros de 0.8 a 1.2 μm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,5 μm | |
Hidrófilo | |
158 °F | |
0,007 in | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
Polímeros de éster de celulosa | |
Estéril | |
Plano | |
70 °C | |
200 µm | |
Hidrófilo |