Learn More
Merck Minidepósito RC800
Accesorio para simplificar el uso de cubetas con agitación
Marca: Merck 6028
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- Cuerpo acrílico graduado
- Cubierta de acetal, extraíble para facilitar la limpieza
- Accesorios de acetal, Buna-N, juntas tóricas de silicona
- Válvula de seguridad para drenaje a baja presión (presión máx.: 5 bar)
- Tubos de polietileno
- Abrazadera envolvente para mayor seguridad
- Esterilizables químicamente