Learn More
Merck Dispositivos XL Pellicon™
Dispositivo de filtro de flujo tangencial de pequeño volumen
935.00€ - 982.00€
Especificaciones
Formato | Cassette |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tamaño de poro | 100 μm |
Área de filtración | 50 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, preparación de muestras analíticas |
Includes: Operating instructions and Certificate of Quality
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11943926
|
Merck
PXB005A50 |
Ultrafiltración Biomax-5 | De 1 a 14 |
980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10184739
|
Merck
PXB010A50 |
Ultrafiltración Biomax-10 | De 1 a 14 |
982.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11913916
|
Merck
PXB050A50 |
Ultrafiltración Biomax-50 | De 1 a 14 |
935.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13197494
|
Merck
PXC030C50 |
Ultrafiltración Ultracel-30 PLCTK | De 2 a 21 |
935.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Diseñado para el desarrollo de procesos y la preparación de muestras, con un rango de volumen de procesamiento óptimo de 50 hasta 1000mL.
- Escalabilidad lineal real con la misma ruta de flujo, longitud de canal y altura de canal que otros productos de Pellicon establecidos
- Puede funcionar con bomba peristáltica o sistema TFF Labscale™ Construcción termoplástica (polipropileno) robusta
- Altura de canal controlada
- Elección de membranas de PES (polietersulfona) Biomax™ o de PLC (celulosa regenerada compuesta) Ultracel™
Concentración y desalinización de proteínas, intercambio de tampones, depirogenación, clarificación y preparación de material para ensayos clínicos.
Información de órdenes
Packaged one per box.
Especificaciones
Cassette | |
100 μm | |
Purificación de proteínas, preparación de muestras analíticas | |
5,1 bar (80 psi) a 50 °C | |
De 0,03 a 0,05 L/min. | |
0,5 oz | |
15 ml | |
7,4 in | |
1,2 in |
Polipropileno | |
50 cm2 | |
Instrucciones de funcionamiento y certificado de calidad | |
Paquete de 1 | |
Dispositivo de ultrafiltración XL Pellicon | |
3,2 ml | |
18,8 x 3 cm | |
18,8 cm | |
3 cm |