Learn More
Merck Unidad de filtro de vacío de red de nailon Steriflip™
Unidad de filtración estéril y desechable para el aislamiento de células
275.00€ - 310.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Conectores | Rosca de doble hélice con puerto de vacío |
Desechables | Sí |
Material | Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)/polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10399824
|
Merck
SCNY00020 |
Malla de nailon | 20 μm |
310.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10135134
|
Merck
SCNY00040 |
Red de nailon | 40 μm |
293.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10628005
|
Merck
SCNY00060 |
Malla de nailon | 60 μm |
275.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10546645
|
Merck
SCNY00100 |
Red de nailon | 100 μm |
310.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las unidades de filtración Steriflip con red de nailon permiten la separación de residuos de tejido del material celular en homogeneizados de tejidos, con la ventaja añadida de garantizar la esterilidad de la muestra y la filtración en vacío. Esto mejora la recuperación y reduce el tiempo necesario para recopilar las células aisladas. Steriflip es un método efectivo para la separación de suspensión de células en función del tamaño de poro correspondiente de la red de nailon al mismo tiempo que mantiene la esterilidad de la muestra. Esto resulta especialmente útil para clientes que trabajan con células madre, cardiomiocitos, neurología y tejidos esqueléticos.
- La unidad estéril completa solo requiere un único paso de transferencia
- El puerto de vacío ayuda con el aislamiento y la recuperación de células
- El dispositivo se utiliza con un tubo de centrífuga estándar de 50 ml
- El embudo opcional de 50 ml está disponible para adaptarse al tubo
- El soporte compacto reduce el volumen de la unidad de filtración
- Los cuatro tamaños de poro ofrecen versatilidad y permiten un rendimiento óptimo en una gran variedad de aplicaciones
Especificaciones
Transparente | |
Sí | |
Estéril | |
Eliminación de partículas gruesas, filtración de laboratorio | |
Paquete de 25 | |
50 mL | |
13,8 cm |
Rosca de doble hélice con puerto de vacío | |
Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)/polipropileno | |
7 cm2 | |
25Pack | |
Unidad de filtro Steriflip-NY | |
5,43 in | |
6,4 cm |