Learn More
Merck Placa de filtro de solubilidad MultiScreenHTS
Placa de filtro de 96 pocillos diseñada y optimizada para ensayos de solubilidad acuosa
Marca: Merck MSSLBPC10
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Sistema de alto rendimiento para clasificar o cuantificar la solubilidad acuosa de bibliotecas compuestas almacenadas en disolvente como solución concentrada
- Tiempo de análisis en menos de cuatro horas utilizando <100μg de muestra por prueba
- Compatible con automatización, con espacio para codificación de barras
- Validado para una alta recuperación de fármacos Membrana de baja adherencia y materiales de placa de baja adherencia
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Ensayos de solubilidad acuosa |
Policarbonato | |
0,4 μm | |
Estireno | |
No estéril | |
10/paq. |