Learn More
Merck Placas con filtro MultiScreenHTS de 96 pocillos
Vinculaciones de avidina-biotina, proteínas de unión al ADN, unión de proteínas, PAMPA
Marca: Merck MSIPN4B50
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
ANSI, SBS | |
PVDF hidrófobo | |
0,45 μm | |
Barex | |
No estéril | |
Vinculaciones de avidina-biotina, proteínas de unión al ADN, unión de proteínas, PAMPA | |
0,5 x 3,36 x 0,56 pulg (1,28 x 8,55 x 1,44 cm) | |
8,55 cm |
Estándar | |
8 x 12 | |
Opaco | |
96 | |
0,28 cm2 | |
50/paq. | |
1,28 cm | |
1,44 cm |