Learn More
Merck Placas con filtro MultiScreenHTS de 96 pocillos
Para la determinación de solubilidad basada en filtración. Las Placas con filtro MultiScreenHTS de 96 pocillos se han desarrollado específicamente para su uso con automatización
Marca: Merck MSFBN6B10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Alto procesamiento
- Cumplen con las especificaciones de placa de ANSI/SBS 2004
- Protegen el sistema de drenaje y eliminan el contacto de superficie con los «directores de goteo» de pocillos‘’
- La falda de plástico permite apilar directamente con placas de recogida
Aplicaciones
- Uniones receptor-ligando; preparación general de muestras; Elispot; actividad enzimática; ensayos basados en gránulos; visualización de organismos completos
- Detección de radioisótopos
Especificaciones
ANSI, SBS | |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | |
1/0,65 μm | |
Opaco | |
96 | |
0,26 cm2 | |
10/paq. |
Estándar | |
8 x 12 | |
Baja adherencia | |
Barex | |
No estéril | |
Receptor, ensayos de unión de ligandos, preparación de muestras, ensayos de enzimas con precipitación, purificación de ADN |