Learn More
Merck MultiScreen™ Multiple Punch Kits
Includes punch with punch carrier plate and punch distributor
Marca:  Merck MAPK8960B
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11566365
  • 7780.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos
Perforación múltiple, 2 gradillas de soporte para viales de 4 ml
1/paquete