Learn More
Merck MultiScreenHTS Placas de filtro de 384 pocillos
Uso en aplicaciones automatizadas de alto rendimiento, incluyendo ensayos biológicos y preparación de muestras. Las placas de filtros de 384 pocillos EMD Millipore MultiScreenHTS son placas esterilizadas de un solo uso disponibles en varios materiales de malla y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
1270.00€ - 5715.00€
Especificaciones
Formato Estándar
Membrana Malla de poliéster, fibra de vidrio
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Opaco, Fondo blanco
Material Barex
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Membrana Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Membrana Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10500275
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
MZFCN0W10
Malla de poliéster, fibra de vidrio 1,2 μm 10/paq.
1270.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11542144
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
MZFBN0W50
Malla de poliéster, fibra de vidrio 1 μm 50/paq.
5715.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10602605
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
MZFBN0W10
Malla de poliéster, fibra de vidrio 1 μm 10/paq.
1270.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11784694
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
MZFCN0W50
Malla de poliéster, fibra de vidrio 1,2 μm 50/paq.
5715.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso en uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ensayos de enzimas con precipitación y purificación de ADN.
  • Las paredes laterales rígidas permiten una compatibilidad completa con sistemas robóticos/automatizados
  • El diseño exclusivo de placas y los discos de filtro sellados individualmente evitan la diafonía entre pocillos
  • Las tapas de plástico opaco impiden la transferencia de luz entre pocillos durante el recuento por centelleo directo
  • Códigos de barras disponibles
  • Cumplen las normas ANSI™/SBS
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
16 x 24
Barex
No estéril
1,28 cm
1,44 cm
Malla de poliéster, fibra de vidrio
Opaco, Fondo blanco
384
1,28 x 8,55 x 1,44 cm
8,55 cm