Learn More
Merck Placas de filtración de gran volumen MultiScreen™
Soluciones multipocillos para la investigación de descubrimientos y preparación de muestras
Marca:  Merck MVHVN4525
Detalles adicionales : Peso : 3.81000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15422263
  • 1795.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las placas de filtro MultiScreen cumplen los criterios de rendimiento específicos para la metodología de preparación de muestras que requiere baja unión inespecífica de proteínas y analitos de fármacos, compatibilidad con disolventes y procesamiento de muestras. La placa de filtro de alto volumen MultiScreen puede procesar hasta 2 ml de soluciones acuosas y orgánicas, con la mejor transferencia de filtración cuantitativa y discontinua de su clase a una placa de recogida de alto volumen MultiScreen de 96 pocillos que utiliza el colector de vacío MultiScreen HTS. La placa de filtro de alto volumen MultiScreen es totalmente compatible con la automatización y cumple con las normas de placas de pocillos profundos ANSI.
Placa de filtro de alto volumen MultiScreen con membrana Durapore™
  • Para la recuperación elevada (bajo nivel de unión inespecífica) de moléculas pequeñas y proteínas, bajos niveles de extraíbles y compatibilidad con soluciones acuosas y algunas soluciones orgánicas
  • Las aplicaciones incluyen: ensayos de baja unión a proteínas, ensayos con bajos niveles de extraíbles, limpieza de muestras, eliminación de agregados/partículas (antes del análisis de HPLC o UPLC™) y ensayos basados en gránulos
Placa de filtro MultiScreen de alto volumen con membrana de fibra de vidrio C (GFC) de 1,2 μm
  • Ofrece una amplia compatibilidad química con soluciones acuosas y orgánicas
  • Aplicaciones que requieren un alto caudal como: limpieza de lisados, filtración de muestras viscosas, pruebas medioambientales y aplicaciones de unión-lavado-elución para la preparación de muestras de ADN
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Opaco
Polipropileno
96
Ensayos de unión de receptores en células completas y fragmentos de células, proteína quinasa, ensayos de precipitación de fosfatasa, ensayos basados en resina, gránulo
1,27 cm
4,7 cm
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo
0,45 μm
Placa de gran volumen MultiScreen HV
2 ml
No estéril
0,5 x 3,37 x 1,85 pulg (1,27 x 8,56 x 4,7 cm)
8,56 cm