Learn More
Merck Cargadores de columnas MultiScreen™
No es necesario utilizar lodos, geles o resinas de pipetas; cargue los 96 pocillos simultáneamente y de forma uniforme
1015.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Aluminio |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10760113
|
Merck
MACL09625 |
Carga volúmenes de resina de 25 μl simultáneamente en los 96 pocillos de la placa MultiScreen para ensayos de resina o gránulos, cromatografía | 25 μl |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10208490
|
Merck
MACL09600 |
Carga volúmenes de resina de 100 μl simultáneamente en los 96 pocillos de la placa MultiScreen para ensayos de resina o gránulos, cromatografía | 100 μl |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10196670
|
Merck
MACL09645 |
Carga volúmenes de resina de 45 μl simultáneamente en los 96 pocillos de la placa MultiScreen para ensayos de resina o gránulos, cromatografía | 45 μl |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricados de aluminio con un revestimiento antiadherente, inerte químicamente y resistente a la abrasión
Especificaciones
Negro | |
Aluminio | |
No estéril | |
1/paq. |