Learn More
Merck Marco para alineación de centrífuga MultiScreen™
Permite la transferencia fácil y precisa de muestras
Marca: Merck MACF09604
Detalles adicionales : Peso : 2.04120kg
Descripción
- Transfiera filtrados de muestras a los pocillos de una placa de recogida de 96 pocillos
- Evita los derrames o la contaminación cruzada
Especificaciones
Azul | |
No estéril | |
4/paq. |
Plástico ABS | |
Para alinear la placa MultiScreen con la placa receptora de 96 pocillos para la centrifugación de medios acuosos |