Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay Systems
Perform cell growth, feeding, and analysis in one plate
Marca: Merck PSRP004R1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- 96El dispositivo patentado -Well apoya el crecimiento de células epiteliales y la diferenciación de La Caco-2 y otras líneas celulares
- Después de la formación de2 una Cacomonolapa diferenciada, el ensamblaje puede usarse para medir la velocidad de transporte de drogas a través de2 la barrera de las células Caco
- Todos los procedimientos están diseñados para ser realizados en un solo dispositivo
- Los puertos de acceso apical y basolateral permiten el acceso libre de contaminación a las células, la alimentación fácil y los cambios en los medios, y el análisis eficaz de las muestras
- Aumento del rendimiento de las muestras en comparación con 24los sistemas de pocillos
- Utilizar manualmente o con sistemas automatizados
- Formato versátil con 96- o bandejas de alimentación de un solo pocillo
Especificaciones
Estándar | |
Tereftalato de polietileno | |
En envase individual | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Fijación, crecimiento y diferenciación celulares para muchas aplicaciones de células | |
Unidad | |
1,28 cm | |
2,62 cm |
Con tapa | |
8 x 12 | |
1 μm | |
Placa de cultivo celular Millicell 96 | |
96 | |
0,12 cm2 | |
Placa de cultivo celular de 96 pocillos, bandeja del alimentador de un solo pocillo, bandeja de recepción de 96 pocillos, tapa | |
0,5 x 3,33 x 1,03 pulg (1,28 x 8,48 x 2,62 cm) | |
8,48 cm |