Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para ensayos de unión ligando-receptor
Ideal para realizar ensayos de unión de receptores con células enteras, fragmentos de membrana o receptores purificados; también adecuado para el análisis de Scatchard, como se ha demostrado en numerosos ensayos de unión de receptores, incluidos los 5estudios de Interleukin I, Angiotensin II y CA
Marca: Merck MABVN0B50
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El sistema de separación versátil combina una microplaca con filtración de membrana Millipore para simplificar y optimizar las técnicas de descubrimiento de fármacos, los ensayos bioquímicos y la preparación de muestras tradicional.
- No tóxicos
- Se utilizan con colector de vacío, sistema de manipulación de líquidos automatizado o contador de centelleo de microplacas: los ensayos completos se pueden realizar en una placa—
- El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada. La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
- También garantiza una transferencia cuantitativa de filtración a una placa receptora ubicada en la parte inferior del colector
Opción de materiales de filtro
- Para aplicaciones de alta adsorción de proteínas, utilice placas con™PVDF Immobilon -P o ésteres de celulosa mixtos para alta adsorción de ácidos nucleicos, utilice placas con ésteres de celulosa mixtos, fibra de vidrio o membranas de DEAE con carga positiva para separaciones de biomoléculas cargadas, elija entre DEAE con carga positiva o membranas de fosfocelulosa con carga negativa
- Para aplicaciones de baja adsorción de biomoléculas, utilice placas con membranas PVDF Durapore™, PTFE Biopore™ o policarbonato
- Para ensayos que requieran resistencia a disolventes, utilice placas con membranas de PTFE hidrófilo
Cada membrana microporosa interactúa de manera diferente con distintas proteínas o biomoléculas; por lo tanto, puede que sea necesario probar diferentes tipos de membrana con cada ensayo.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Opaco | |
Barex | |
96 | |
0,28 cm2 | |
50/paq. | |
1,28 cm | |
1,44 cm |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | |
1,2 μm | |
Placa MultiScreen-BV | |
De 0,05 a 0,25 ml | |
No estéril | |
Ensayos de unión de receptores, ensayos de resina, ensayos basados en gránulos | |
0,5 x 3,36 x 0,56 pulg (1,28 x 8,55 x 1,44 cm) | |
8,55 cm |