Learn More
Merck Placas de ensayo MultiScreen™ de 96 pocillos para ensayos por ELISPOT
Ofrecen resultados óptimos en ensayos ELISPOT inmunológicos (inmunopunto ligado a enzimas) al ofrecer una alta capacidad de unión de proteínas con una baja tinción de fondo
Marca:  Merck MAHAS4510
Detalles adicionales : Peso : 0.84600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10258100
  • 630.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ofrecen resultados óptimos en ensayos ELISPOT inmunológicos (inmunopunto ligado a enzimas) al ofrecer una alta capacidad de unión de proteínas con una baja tinción de fondo
  • El sello de la membrana a la placa garantiza que no se produce diafonía de reactivos y que la diafonía óptica es limitada. La estructura patentada de soporte del sistema de drenaje permite mantener volúmenes de líquidos para tiempos de incubación de hasta 21 días
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
MultiScreen™-HA con membrana MCE
0,45 μm
Estireno
Estéril
Ensayos ELISPOT
Ésteres de celulosa mixta
8 x 12
Transparente
96
0,28 cm2
10/paq.
Certificados
Ver productos accesorios