Learn More
Merck Unidades de filtro desechables Millipak™
Elimina partículas y microorganismos en líquidos y gases con filtro con bomba. Las unidades de filtro desechables Merck Millipore™ Millipak™ proporcionan filtración estéril de parenterales, diagnóstico, tampones, medios y productos biológicos.
en la oferta
Especificaciones
Desechables | Single-use |
---|---|
Material | Polycarbonate |
Presión máx. de entrada | 75 psi at 25°C |
Tipo | Filter Unit |
Diámetro (imperial) | 3 in. |
Descripción
Removes particles and microorganisms from liquids and gases with pump-driven filter. Millipak™ Disposable Filter Units provide sterile filtration of parenterals, diagnostics, buffers, media, and biologicals.
Diseño de disco apilado exclusivo que permite un mínimo volumen de retención y elimina el soporte posterior de tejido y generación de partículas de los cartuchos con pliegues.
- Filtración estéril de parenterales, diagnóstico, tampones, medios y productos biológicos
- Filtro de punto de uso para agua de alta pureza
- Aptos para aplicaciones de gran valor añadido
- Las membranas de PVDF Durapore™ proporcionan caudales y rendimientos elevados, bajo nivel de extraíbles, amplia compatibilidad química y la menor unión de proteínas que cualquier membrana disponible. Tres tamaños de pila diferentes que permiten una flexibilidad óptima para facilitar la ampliación del sistema
- Las unidades preesterilizadas se han irradiado con radiación gamma
- Esterilizables en autoclave hasta tres veces. Cada unidad se etiqueta con el número de catálogo, el número de lote, el número de serie y el tamaño de poro
- Integridad 100 % probada para garantizar la integridad
Especificaciones
Single-use | |
75 psi at 25°C | |
3 in. |
Polycarbonate | |
Filter Unit | |
7.6 cm |