Learn More
Merck Insertos de placas de cultivo Millicell™: PCF
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica
Marca: Merck PIHP03050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica
- Las membranas microporosas permiten el acceso a la monocapa celular de ambos dominios, apical y basolateral; favorecen la mejora de la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares de cultivos en suspensión y dependientes de anclaje
- Los insertos Milicell listos para usar encajan en la mayoría de placas de 6 o 24 pocillos y se preparan fácilmente para técnicas SEM y TEM; compatibles con tinciones estándar y fluorescentes
- Área de crecimiento efectiva para insertos de 12 mm de diámetro, 0,6 cm2 y 4,2 cm2 para insertos de 30 mm de diámetro
- No requieren una matriz extracelular para células dependientes de anclaje'
- Carcasa de poliestireno; se suministran estériles y envasadas individualmente en blísteres
- Utilice membranas de policarbonato con tratamiento para cultivo de tejidos para su uso en aplicaciones de cocultivo así como en estudios de metástasis e invasión de células tumorales
Aplicaciones:
Estudios de transporte y permeabilidad, cocultivo para estudios de interacción entre células, pruebas de toxicidad in vitro, estudios de metástasis de células tumorales y cultivos organotípicos
Especificaciones
4,2cm2 | |
0,4 μm | |
30mm | |
Estéril |
Policarbonato | |
Placa de 6 pocillos | |
13mm |