Learn More
Merck Insertos para placas de cultivo Millicell™
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica. Los insertos para placas de cultivo EMD Millipore Millicell™ incorporan membranas de PTFE Biopore™ con poros de 0.4 μm. Insertos listos para su uso de 30 o 12 mm para placas de 6 y 24 pocillos.
Marca:  Merck PICM03050
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412511
  • 906.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica. Los insertos para placas de cultivo Millicell™ incorporan membranas de PTFE Biopore™ con poros de 0,4 μm. Insertos listos para su uso de 30 o 12 mm para placas de 6 y 24 pocillos.
Membranas microporosas y transparentes
  • Permiten el acceso a la monocapa celular tanto de los dominios apicales como basolaterales
  • Favorecen la mejora de la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares de cultivos en suspensión y dependientes de anclaje
  • Membranas de PTFE hidrófilo Biopore™ para trabajos de crecimiento y desarrollo embrionario neural
  • Inertes y permiten la visualización repetida de células vivas a través de la membrana
  • Adecuados para estudios de transporte y permeabilidad, cocultivos para estudios de interacción entre células, pruebas de toxicidad in vitro, estudios de metástasis de células tumorales y cultivos organotípicos
Insertos listos para usar
  • Encajan en la mayoría de placas de 6 o 24 pocillos y se preparan fácilmente para técnicas de SEM y TEM
  • Área de crecimiento eficaz para insertos con 12 mm de diámetro: 0,6cm2
  • Área de crecimiento eficaz para insertos con 30mm de diámetro: 4,2cm2
  • Compatibles con tinciones estándar y fluorescentes
Especificaciones
Especificaciones
4,2cm2
0,4 μm
30mm
Estéril
Biopore™ de PTFE
Placa de 6 pocillos
13mm