Learn More
Merck Millipore Accesorio para sistema de purificación de agua ultrapura Milli-Q™, cartuchos
Elija entre una amplia selección de cartuchos de repuesto
600.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Modelo | Purification Method | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Modelo | Purification Method | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12949343
|
Merck Millipore
QGARD00R1 |
600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Choose from a wide selection of replacement cartridges
Tipos de filtro
- Carbono activado
- Intercambio de iones
- Membrana
Especificaciones
Milli-Q Systems |